Principaux documents
687383
2-Iodopropane-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
Synonyme(s) :
Isopropyl iodide-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3H7I
Poids moléculaire :
172.97
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Contient
copper (stablizer)
Changement de masse
M+3
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup