Principaux documents
89162
Supelco
Glutaric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
Pentanedioic acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt, Sodium glutarate-1,2,3,4-13C4
1 MG
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
112,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4CH8O4 · xNa+
Poids moléculaire :
136.09 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable