Principaux documents
686301
Sigma-Aldrich
(S)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Synonyme(s) :
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (S)-4′-Bromo-1-phenylethanol
1 G
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
167,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D -38.0°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.570
Densité
1.322 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
XTDTYSBVMBQIBT-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric