686069
Titanium(II) hydride
hydrogen-storage grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
hydrogen-storage grade
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>400 °C (dec.)
Densité
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
Clé InChI
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids