Documents
685755
Sigma-Aldrich
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
114-126 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnc2ccccn12
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
Clé InChI
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Annie S P Yang et al.
The EMBO journal, 40(6), e106583-e106583 (2021-01-19)
Plasmodium falciparum (Pf) is a major cause of human malaria and is transmitted by infected Anopheles mosquitoes. The initial asymptomatic infection is characterized by parasite invasion of hepatocytes, followed by massive replication generating schizonts with blood-infective merozoites. Hepatocytes can be