Principaux documents
684732
Sigma-Aldrich
4-Bromothiobenzamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
139-143 °C
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Clé InChI
AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves