Principaux documents
661929
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Cyano-5-methylpyridine, 5-Methylnicotinonitrile
1 G
90,90 €
90,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
90,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
83-87 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1cncc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6/h2,4-5H,1H3
Clé InChI
VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves