684406
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ferrocene
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
69.1-73.0 °C
Chaîne SMILES
[Fe].CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(C)[C@@H]3CC[C@@H](C(C)C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C15H24P.Fe/c2*1-11(2)14-9-10-15(12(3)4)16(14)13-7-5-6-8-13;/h2*5-8,11-12,14-15H,9-10H2,1-4H3;/t2*14-,15-;/m00./s1
Clé InChI
CIIWEDVVKXIYFL-XRLMYZCVSA-N
Application
- Chiral catalystic ligand used for enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable