Principaux documents
456802
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-(Methylsulfanyl)benzeneboronic acid, 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
5 G
41,10 €
41,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
41,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.02
Beilstein:
3247219
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Impuretés
<15% anhydride
Pf
210-214 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clé InChI
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross coupling reactions with 2-aryl-1-bromo-1-nitroethenes or alkynyl bromides
  • Addition reactions with naphthyridine N-oxides
  • Oxyarylation of Heck reaction intermediates for synthesis of THF derivatives
  • Sulfoxidation reactions
  • Copper-catalyzed halogenation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable