Documents
683914
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
64-68 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(11)10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves