Principaux documents
683310
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-fluoroanisole, 5-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 5-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5438
pb
90 °C/760 mmHg
Densité
1.1981 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.9 °C - closed cup