683175
Chiralyst P374
Umicore
Synonyme(s) :
Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)rhodium tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)(tetrafluoroborato)rhodium, Rh(nbd)2BF4, Rh(nbd)2BF4
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
136.9-139.9 °C
Chaîne SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4
InChI
1S/2C7H8.BF4.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h2*1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1/t2*6-,7+;;
Clé InChI
HAYDJWBQWOEERB-JAGGYEKFSA-N
Application
- Lactones via the 1,4-addition of arylboronic acids to butenolide.
- Chiral β-aryl-substituted ketones and esters.
- β-aryloxycarboxylic esters from β-aryloxy-α,γ-unsaturated esters.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.