Principaux documents
640360
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
[Rh(cod)(MeCN)2]BF4
1 G
478,00 €
5 G
2 270,00 €
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
478,00 €
5 G
2 270,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18BF4N2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
Clé InChI
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Application
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate [Rh(cod)(MeCN)2]BF4 may be used as a catalyst for the rhodium(I)-catalyzed silylation of aryl iodides and bromides with tetraethoxysilanes to form aryl silanes such as (4-bromophenyl)triethoxysilane and 4-(triethoxysilyl)acetophenone.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Periodic mesoporous organosilica containing ionic bis-aryl-imidazolium entities: Heterogeneous precursors for silica-hybrid-supported NHC complexes.
Nguyen TP, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(24), 4164-4171 (2009)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.