Principaux documents
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
Synonyme(s) :
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
5 G
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
120,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6254
Densité
1.4309 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable