227234
2-Mesitylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.005 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup