Principaux documents
681563
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-1-oxohexyl)ferrocene
1 G
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
167,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19BrFeO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
35.1-37.3 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H14BrO.C5H5.Fe/c12-9-5-1-2-8-11(13)10-6-3-4-7-10;1-2-4-5-3-1;/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2;1-5H;
Clé InChI
OKQJDMQNWSDYMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
A ferrocene building block.[1][2]
Reactant for preparation of:
  • Maleimide-modified phosphonium ionic liquids
  • Metal-containing histamine H3 receptor ligands
  • Ferrocene-containing polymers as electron transfer mediators
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Yongbin Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13913-13920 (2006-10-19)
This work reports a new biocompatible surfactant structure, of which the hydrophilic head group is composed of a folded, stable self-inclusion complex of a ferrocenyl substituted beta-cyclodextrin (betaCD). While multiple intra- or intermolecular complexes can exist for this amphiphile, the
Eric Bakker
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland), 639(1-2), 1-7 (2010-08-10)
A generalized description of the response behavior of potentiometric polymer membrane ion-selective electrodes is presented on the basis of ion-exchange equilibrium considerations at the sample-membrane interface. This paper includes and extends on previously reported theoretical advances in a more compact