Principaux documents
681571
Sigma-Aldrich
(6-Bromohexyl)ferrocene
Synonyme(s) :
1-Bromo-6-ferrocenylhexane, 6-Ferrocenylhexyl bromide
250 MG
102,00 €
1 G
330,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
102,00 €
1 G
330,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H21BrFe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H16Br.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
Clé InChI
LNVDAJXWPKYLFP-UHFFFAOYSA-N
Application
A ferrocene building block.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Yongbin Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13913-13920 (2006-10-19)
This work reports a new biocompatible surfactant structure, of which the hydrophilic head group is composed of a folded, stable self-inclusion complex of a ferrocenyl substituted beta-cyclodextrin (betaCD). While multiple intra- or intermolecular complexes can exist for this amphiphile, the
Eric Bakker
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland), 639(1-2), 1-7 (2010-08-10)
A generalized description of the response behavior of potentiometric polymer membrane ion-selective electrodes is presented on the basis of ion-exchange equilibrium considerations at the sample-membrane interface. This paper includes and extends on previously reported theoretical advances in a more compact