680575
3-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(3-Ethenylphenyl)boronic acid, m-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
141-147 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
Clé InChI
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Suzuki-Miyaura reactions
- Molecular imprinting of fructose and pinacol
- Synthesis of arylmercapturic acids via Chen-Lam-Evans arylation
- Three-component cross-coupling yeilding diarylketones
- Generation of acyl anion equivalents
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves