Principaux documents
680109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furanboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.476
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable