Principaux documents
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
1 G
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
113,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3SC6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5040 (lit.)
pb
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.310 g/mL (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
thioether
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
Clé InChI
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter