678678
3-Noradamantanecarbonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
3-Noradamantanoyl chloride, Hexahydro-2,5-methanopentalene-3a(1H)-carbonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5159
Densité
1.165 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
Clé InChI
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges