127272
1-Adamantaneacetic acid
98%
Synonyme(s) :
1-Adamantylacetic acid
32,50 €
About This Item
32,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
chunks
Pf
134-137 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O2/c13-11(14)7-12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,10-,12-
Clé InChI
AOTQGWFNFTVXNQ-GOCCLTDMSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable