Documents
67705
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanate bound to polystyrene HL
extent of labeling: ~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Synonyme(s) :
Isocyanate polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Ampleur du marquage
~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Autres remarques
Scavenger resin to remove excess amines and hydrazines from reaction solutions
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)