Documents
675962
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2,6-dichloroisonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable