Principaux documents
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid
90%
Synonyme(s) :
(2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, (2,6-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dimethoxy-5-Pyrimidineboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
90%
Forme
solid
Impuretés
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Pf
113-117 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
Clé InChI
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable