Principaux documents
674524
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyl alcohol
97%
1 G
61,50 €
10 G
365,00 €
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
61,50 €
10 G
365,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5037
pb
58-62 °C/100 mbar
Densité
1.654 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
Clé InChI
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1