Principaux documents
673684
Sigma-Aldrich
Ethyl phthalimidomalonate-2-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC14H1515NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
68 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[13CH]([15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3/i11+1,16+1
Clé InChI
SZNGBHWKVWEBKW-YLIPXWKESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable