192414
Ethyl 2-chloropropionate
97%
63,50 €
About This Item
63,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
146-149 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C