Principaux documents
673595
Sigma-Aldrich
Poly[bis(alkoxy)(aryloxy)phosphazene], 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,4,5-trichlorophenoxy substituted (1.6:0.4)
(1.6:0.4)
Synonyme(s) :
Poly[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-co-bis(2,4,5-trichlorophenoxy)-co-(2,2,2-trifluoroethoxy)-(2,4,5-trichlorophenoxy)phosphazene]
About This Item
Formule linéaire :
[N=P(OCH2CF3)1.6(OC6H2Cl3)0.4]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Ratio alimentaire
(1.6:0.4)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable