673463
4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-4-methylpyridine, 4-Methyl-2-cyanopyridine
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
83-87 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-3-9-7(4-6)5-8/h2-4H,1H3
Clé InChI
LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves