Principaux documents
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Pyridyl)ethylamine
500 MG
87,00 €
87,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
87,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528
Densité
1.002 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
Clé InChI
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
173.8 °F
Point d'éclair (°C)
78.8 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1