Documents
673455
Sigma-Aldrich
Serotonin-α,α,β,β,-d4 creatinine sulfate monohydrate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14D4H15N5O2 · H2SO4 · H2O
Poids moléculaire :
409.45
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2/i3D2,4D2;;;
Clé InChI
BKCXVJIGPVULPX-SDBXMAHYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable