673064
(2-Methylallyl)palladium(II) chloride dimer
Synonyme(s) :
Chloro(2-methylallyl)palladium(II) dimer, Dichlorobis(2-methylallyl)dipalladium, NSC 270885
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
168.2-174.0 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][C]([CH2])C.[CH2][C]([CH2])C
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-4(2)3;;;;/h2*1-2H2,3H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
XVIHZVZZPKOMRE-UHFFFAOYSA-L
Application
- Asymmetric allylic alkylation reactions
- Suzuki-Miyaura reactions
- Reductive cleavage reactions
- Reaction of alkenyloxiranes with carbon monoxide
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.