541753
3,4-Dichloroiodobenzene
98%
96,10 €
About This Item
96,10 €
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
27-29 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES
Clc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Clé InChI
NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable