Principaux documents
567221
Sigma-Aldrich
Tris(3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)palladium(0) nonasodium salt nonahydrate
500 MG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
281,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd(P(C6H4SO3·Na)3)3 · 9H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1982.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Pd].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.9Na.9H2O.Pd/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;;;;;;;9*1H2;/q;;;9*+1;;;;;;;;;;/p-9
Clé InChI
RZJLWYKBARRAJM-UHFFFAOYSA-E
Application
Tris(3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)palladium(0) nonasodium salt nonahydrate (Pd-TPPTS complex) supported by layered double hydroxide (LDH) can be used as an efficient catalyst in the cycloisomerization of acetylenic carboxylic acids to the corresponding 5-membered heterocycles.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Novel Pd heterogeneous catalysts for cycloisomerisation of acetylenic carboxylic acids
Neactu F, et al.
Green Chemistry, 12(12), 2145-2149 (2010)