Key Documents
671606
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-N-Glycidylphthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (GC)
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Chaîne SMILES 
O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m0/s1
Clé InChI
DUILGEYLVHGSEE-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable