Principaux documents
SMB00394
Sigma-Aldrich
β-GlcNAc-PEG3-Azide
≥95%
Synonyme(s) :
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H26N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.38
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥95%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@H](NC(C)=O)C(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11-,12+,13?,14+/m0/s1
Clé InChI
FLYIOTWDNWJXHY-ALMXHQDSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
β-GlcNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.
β-GlcNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable