670472
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-3,3,4,4-tetrafluoro-1-cyclobutene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) ) tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholanyl]3,3,4,4-tetrafluoro-1-cyclobutene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, catASium® MQF(R)Rh
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (31P-NMR)
95%
Chaîne SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(F)(F)C3(F)F
InChI
1S/C16H24F4P2.C8H12.BF4.Rh/c1-9-5-6-10(2)21(9)13-14(16(19,20)15(13,17)18)22-11(3)7-8-12(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12H,5-8H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1
Clé InChI
FAEFUBUMCYELNL-HEEUKTGESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable