Principaux documents
670286
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-pyridinecarboxylic acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-picolinic acid
1 G
604,00 €
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
604,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Beilstein:
9049382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable