259545
GC7
>95% (NMR), powder, deoxyhypusine synthase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, N1-guanyl-1,7-diamine-heptane, 1-(7-ammonioheptyl)guanidinium sulfate
About This Item
Produits recommandés
product name
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, The Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, also referenced under CAS 150333-69-0, controls the biological activity of Deoxyhypusine Synthase.
Niveau de qualité
Pureté
>95% (NMR)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H20N4/c9-6-4-2-1-3-5-7-12-8(10)11/h1-7,9H2,(H4,10,11,12)
Clé InChI
YAOAMZOGXBMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Luchessi, A., et al. 2008. J Cell Physiol.3, 480.
Balabanov, S., et al. 2007. Blood.4, 1701.
Jakus, J., et al. 1993. J Biol Chem.18, 13151.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable