Documents
669911
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxy-1-cyclohexene
≥96.0%
Synonyme(s) :
7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CC2OC2C=C1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1,3,5-6H,2,4H2
Clé InChI
ILSLNOWZSKKNJQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup