Principaux documents
260347
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxy-5-hexene
97%
5 G
58,30 €
25 G
212,00 €
58,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
58,30 €
25 G
212,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
58,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Impuretés
<3% benzene
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
119-121 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCCC1CO1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-6-5-7-6/h2,6H,1,3-5H2
Clé InChI
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Takuya Miyazaki et al.
Advanced healthcare materials, 9(16), e2000538-e2000538 (2020-06-26)
Messenger RNA (mRNA) shows high therapeutic potential, though effective delivery systems are still needed for boosting its application. Nanocarriers loading mRNA via polyion complexation with block catiomers into core-shell micellar structures are promising systems for enhancing mRNA delivery. Engineering the
Yuanchen Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 509-519 (2017-12-01)
A series of β-cyclodextrin derivatives were designed and synthesized. The derivatives were investigated as functional monomers in molecularly imprinted polymeric solid-phase microextraction (MIP-SPME) fiber coatings. The coatings, with a layer thickness of 250 μm, were immobilized onto stainless steel using