Documents
668613
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(chloromethyl)-4-methylphenol
97%
Synonyme(s) :
2,6-Bis(chloromethyl)-p-cresol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
76-83 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
Clé InChI
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable