Principaux documents
668265
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-piperidineethanol
97%
Synonyme(s) :
N-BOC-2-(2-hydroxymethyl)piperidine, 97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Point d'ébullition
100-110 °C/0.3 mmHg
Densité
1.032 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-5-4-6-10(13)7-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
LTVQOFUGXMVESU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Coumarin-based inhibitors of inducible nitric oxide synthase
  • Selective thrombin inhibitors
Reactant for:
  • N-directed hydroboration for synthesis of amino alcohols
  • Enantioselective synthesis of sedamine and allosedamine
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C