668176
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]benzene
kanata purity
Synonyme(s) :
(S,S)-i-Pr-DUPHOS
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
26-43 °C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC[C@H]3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
RBVGOQHQBUPSGX-ZJZGAYNASA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.