Key Documents
667927
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitroaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
140-144 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5IN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
Clé InChI
RIKZQOSCKSWUPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves