Principaux documents
33040
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
technical, ≥90% (AT)
Synonyme(s) :
2,5-Diamino-1,4-benzenediol dihydrochloride, 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride
1 G
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
113,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.06
Beilstein:
5795549
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90% (AT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Nc1cc(O)c(N)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride was used in the preparation of polymers.[1] It was also used in the preparation of chemically cross-linked polyimide and silica hybrid films.[2]
Attention
may discolor to black-violet on storage
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis and characterization of chemically cross-linked polyimide-siloxane hybrid films.
Ahmad Z, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 355(8), 507-517 (2009)
Polymers derived from 2, 5-diamino-p-benzoquinone-diimide and related compounds.
Szita J and Marvel CS.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 7(11), 3203-3217 (1969)
Louis Sieuw et al.
Chemical science, 10(2), 418-426 (2019-02-13)
Small organic materials are generally plagued by their high solubility in battery electrolytes. Finding approaches to suppress solubilization while not penalizing gravimetric capacity remains a challenge. Here we propose the concept of a hydrogen bond stabilized organic battery framework as