Principaux documents
665630
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3F6N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
34-38 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cncc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-1-5(3-14-2-4)7(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges