Principaux documents
665258
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
Synonyme(s) :
(2R,2’R,5R,5′R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H28P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Beilstein:
4810602
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pour en savoir plus sur le produit 665258, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Forme
solid
Pf
66-76 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Informations légales
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.