Principaux documents
665126
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 665126, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
180-184 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block used in a preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Atli Thorarensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2823-2827 (2007-03-21)
In the past few years, a significant effort has been devoted by Pharmacia toward the discovery of novel antibiotics. We have recently described the identification of an anthranilic acid lead 1 and the optimization resulting in the advanced lead 2.